Learn More
α-Vitamin E, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469126
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16469126 100 mg
16422549 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16469126 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0683
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress α-Vitamin E ((+)-α-Tocopherol), a naturally occurring vitamin E form, is a potent antioxidant.
α-Vitamin E ((+)-α-Tocopherol), a naturally occurring vitamin E form, is a potent antioxidant.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Vitamin E
CAS 59-02-9
Farbe Colorless
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H50O2
Menge 100 mg
Synonym (+)-α-Tocopherol D-α-Tocopherol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (116.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES OC1=C(C)C(C)=C2C(CC[C@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)O2)=C1C
Molekulargewicht (g/mol) 430.71
Formelmasse 430.71
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Viscous Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death