Learn More
Vitamin K1, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362866 5 g 5 Gramm
11352866 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362866 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10575.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.74 €
    156.65 € / 5 Gramm
    Sparen 34.09 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wichtige Nahrungsquelle in Grünpflanzen, Algen und photosynthetischen Bakterien. Es wird als Vitamin (prothrombogen) und veterinärmedizinisches Antidot für Dicoumarol-Vergiftung verwendet. Es ist ein wesentliches Vitamin für die Synthese von Gerinnungsfaktoren II, VII, IX und X in der Leber.
Vitamin K{1} is an important dietary source found in green plants, algae and photosynthetic bacteria. It is used as a vitamin (prothrombogenic) and veterinary antidote for dicoumarol poisoning. It is an essential vitamin for the synthesis of coagulation factors II, VII, IX, and X in the liver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-80-0
Summenformel C31H46O2
Molekulargewicht (g/mol) 450.707
MDL-Nummer MFCD00214063
InChI-Schlüssel MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Synonym vitamin k1, phytonadione, phylloquinone, phytylmenadione, phyllochinon, phytomenadione, alpha-phylloquinone, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
PubChem CID 5284607
ChEBI CHEBI:18067
IUPAC-Name 2-Methyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-enyl]Naphthalin-1,4-dion
SMILES CC1=C(C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)CC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin K1
Schmelzpunkt ∼-20°C
Dichte 0.984
Siedepunkt ∼140°C (0.001mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.526
Menge 5 g
Beilstein 2568816
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Relative Dichte 0.984
Löslichkeitsinformationen Miscible with dehydrated alcohol,acetone,petroleum ether,hexane,dioxane,chloroform,ether,benzene and vegetable oils. Immiscible with water.
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit