Learn More
Vitamin K1, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11417501 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417501 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11417501 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02103283.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.00 €
    40.95 € / 250 Milligramm
    Sparen 2.05 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Kofaktor verwendet. Vitamin K1, MP Biomedicals, ist ein fettlösliches Vitamin, das strukturell anderen Formen von Vitamin K ähnlich ist. Es ist ein Kofaktor bei der Bildung der Gerinnungsfaktoren II (Prothrombin), VII, IX und X und der Antikoagul
Spezifikation
CAS 84-80-0
Schmelzpunkt -20 °C (Literatur)
Dichte 0,984 (Lit.)
Siedepunkt ∼140 °C (Literatur)
Summenformel C31H46O2
Brechungsindex 1,523–1,526 (bei 25 °C)
Menge 250 mg
Synonym Phytonadion, Phylloquinon, Phytylmenadion, Phytomenadion, Alpha-Phylloquinon, 3-Phytylmenadion, 2-Methyl-3-Phytyl-1,4-Naphthochinon, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
Löslichkeitsinformationen Löslich in Chloroform (klare, gelbe Lösung). Praktisch unlöslich in Wasser, sparsam löslich in Alkohol, mischbar mit fetthaltigen Ölen.
InChI-Schlüssel MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
SMILES CC1=C(C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)CC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
IUPAC-Name 2-Methyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-enyl]Naphthalin-1,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 450.707
PubChem CID 5284607
ChEBI CHEBI:18067
Formelmasse 450.7
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vancomycin Hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Vancomycin Hydrochloride