missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitamin K2(5), TRC

Artikelnummer. 30451252
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30451252 5 mg 5 Milligramm
30449876 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30451252 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV6761205MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 957-78-8
Summenformel C16H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 240.3
Synonym 2-Methyl-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-1,4-naphthalenedione, 2-Methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-naphthalenedione, 2-Methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-naphthoquinone, Menaquinone 1, NSC 123509, Vitamin MK 1
IUPAC-Name 2-methyl-3-(3-methylbut-2-enyl)naphthalene-1,4-dione
SMILES CC(=CCC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Vitamin K2(5)
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H16O2/c1-10(2)8-9-12-11(3)15(17)13-6-4-5-7-14(13)16(12)18/h4-8H,9H2,1-3H3
Formelmasse 240.115
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.