Learn More
Sartorius™ Vivaspin™ Zentrifugalkonzentrator, Polycarbonat
Die Doppelmembrankonstruktion mit hohem Durchfluss im schlanken Design gewährleistet eine herausragende Leistung. Sartorius™ Vivaspin™ Turbo 4 Zentrifugalkonzentratoren bestechen durch ihre ultraschnelle Konzentration sowie eine praktisch vollständige Rückgewinnung des Konzentrats bei Probenvolumen von 2 bis 4 ml.
Marke: Sartorius™ VS04T01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.39480kg
Beschreibung
Vertikale Zwillingsmembranen und eine schlanke Innenbauweise für besonders schnelle Konzentrierung- Mit nur einem Lauf können die meisten 4 ml-Lösungen in 10‑30 Minuten auf das 150-Fache konzentriert werden
- Große PES-Membranen mit hoher Flussrate, äußerst niedriger Proteinbindung und einem geringen Anteil an extrahierbaren Substanzen
- Der hohe, konstante Filtrationsdruck sorgt für eine optimale Querströmung, was die Verunreinigung der Membranen minimiert
- Durch die eckige, für Pipetten leicht zugängliche Tasche können mehr als 95 % des Retentats einfach entnommen werden
- Ein Austrocknen der Probe durch die Filtration ist nicht mehr möglich
- Stabiles, inertes Gehäuse aus Polystyrol, das vielen Chemikalien gegenüber beständig ist (pH 1‑14)
- UV-Fügetechnik für einen glatten Übergang zwischen Membran und Gehäuse
- Volumengraduierung zur einfachen Kontrolle des Konzentratvolumens und 30 μl Deadstop-Reservoir
- Kompatibel mit nahezu allen Rotoren, in die 15 ml-Röhrchen (17 mm) mit konischem Boden passen
Spezifikation
In Ausschwingrotoren oder Roteren mit festem Winkel mit einem Fassungsvermögen von 15 ml-Zentrifugenröhrchen | |
10000 da | |
Polyethersulfon-Membransortiment mit hohem Durchfluss, empfohlen für die meisten Lösungen | |
25 Packung | |
4 ml |
Polyethersulfon | |
Konzentration von biologischen Proben | |
5000 g | |
Zentrifugal-Konzentrator |