Learn More
Invitrogen™ Vivid™ CYP3A5 Blue Screening Kit
Vivid™ CYP3A5 Blue Screening-Kit
Marke: Invitrogen™ P2970
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.18000kg
Beschreibung
Vivid™ CYP450 Screening-Sets sind Fluoreszenz-basierende Assays mit hohem Durchsatz für den Nachweis von Enzym-Arzneimittelwechselwirkungen und CYP450-Hemmung. Sie bieten eine optimierte Methode zur Untersuchung von Isozym-spezifischer CYP450-Arzneimittel-Wechselwirkungen, -Metabolismus und -Hemmung. Vivid™ CYP450 Screening-Sets bieten:Einfaches „Mischen-und-Ablesen“-Format
Vivid™ CYP450 Screening-Kits enthalten Vivid™ Substrat, Vivid™ Fluoreszenzstandard, Reaktionspuffer, Vivid™ Regenerationssystem, NADP+ und CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien sind Mikrosome, die aus Insektenzellen hergestellt werden, die ein humanes CYP450-Isoenzym (in diesem Fall CYP3A5) und eine humane Cytochrom-P450-Reduktase exprimieren. CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien bieten einen deutlichen Vorteil gegenüber humanen Lebermikrosomen, da nur ein CYP450-Isozym exprimiert und so der Metabolismus durch andere CYP450-Isoenzyme verhindert wird.
Einzigartige Vivid™ Reagenzien für helle Fluoreszenzsignale und wenig Hintergrund
Vivid™ Substrate sind blockierte Farbstoffe, die ein minimales Fluoreszenzsignal erzeugen, bis sie aufgespalten oder hydroxyliert werden. Oxidation an einer von zwei möglichen Stellen setzt das stark fluoreszierende Produkt frei (Abbildung 1). Sie haben im Vergleich zu herkömmlichen fluorogenen Sonden überlegene Fluoreszenz-, Löslichkeits- und kinetische Eigenschaften. Dies führt zu einer höheren Empfindlichkeit, einem höheren Signal-Rausch-Verhältnis und einer besseren Reproduzierbarkeit der Assays. Das Vivid™ BOMCC-Substrat ist im Lieferumfang dieses Kits enthalten. Dieses Substrat liefert ein Produkt, das eine blaue Fluoreszenz aussendet.
Flexible Assay-Formate für optimierte Ergebnisse
Die Empfindlichkeit der Vivid™ CYP450-Assays ermöglicht den Nachweis schwacher Inhibitoren und die Miniaturisierung auf bis zu 2 μl pro Reaktion. Assays können im kinetischen Modus oder im Endpunktmodus eingerichtet werden, um das Screening mehrerer Platten zu erleichtern (Abbildung 2). Assays können bei Raumtemperatur oder 37 °C durchgeführt werden.
Anwendungen: Hochdurchsatz-Screening von Enzym-Arzneimittelwechselwirkungen, Compound-Profiling zur Hemmung von Cytochrom-P450-Isoenzymen, Generierung von prädiktiven SAR-Modellen zur Compound-Erfassung
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen.
Spezifikation
VIVID™ | |
Vivid™ CYP450-Screening-Kits enthalten Vivid™ CYP450-Fluoreszenz-Substrate, BACULOSOMES™ CYP450-Reagenzien, fluoreszierende Standards und ein NADPH-Regenerationssystem. Vivid™ CYP450-Fluoreszenz-Substrate sind auch separat erhältlich. Reaktionspuffer bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern. BACULOSOMES™, das NADPH-Regenerationssystem und NADP+ bei -80 °C lagern. Die Vivid™ Substrate und Standards bei +4 °C und vor Licht geschützt lagern. (Bei Langzeitlagerung in organischem Lösungsmittel resuspendieren und bei -20 °C lagern.) | |
VIVID Blue | |
300 Assays | |
Blau |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Fluoreszent | |
Screening-Kit | |
96-Well-Platte | |
Trockeneis |