Learn More
Poulten Graf™ Volac™ Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A mit Zertifikat
18.15 € - 276.00 €
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Kalibrierung | Volumenaufnahme |
Zertifizierung/Konformität | ASTM E1272-02, EN ISO 4788 |
Class | A |
Typ | Messzylinder |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12388905
|
Poulten Graf™
R263/WAC/H/2 |
500 mL |
80.55 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10361262
|
Poulten Graf™
R263/WAC/B/2 |
10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12308915
|
Poulten Graf™
R263/WAC/J/S |
2000 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12398905
|
Poulten Graf™
R263/WAC/I/2 |
1000 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12338905
|
Poulten Graf™
R263/WAC/B/2 |
10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12348905
|
Poulten Graf™
R263/WAC/D/2 |
25 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12378905
|
Poulten Graf™
R263/WAC/G/2 |
250 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12358905
|
Poulten Graf™
R263/WAC/E/2 |
50 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12328905
|
Poulten Graf™
R263/WAC/A/2 |
5 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Hexagonal | |
ASTM E1272-02, EN ISO 4788 | |
Messzylinder | |
Rund | |
Einzelzertifikat | |
Autoklavierbar |
Volumenaufnahme | |
A | |
Blau | |
Borosilikatglas | |
Skala in weißer Keramikglasur |