missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 1 Markierung und braunen Graduierungen

Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 1 Markierung und brauner Graduierung ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.

Marke:  Poulten & Graf GmbH 1 2302504

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15291129

  • 23.20 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Mit 1 Markierung
  • Braune Graduierungen
  • Konformität bestätigt
  • Mit Chargenzertifikat
Spezifikation

Spezifikation

EN ISO 648
Kalknatronglas
Ja
Ringmarkierungen
0.01 ml
Vollpipette mit einer Markierung
Klasse AS
Nicht steril
Bernsteinfarbig
5
2 ml
Nein
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote