missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Von Willebrand Factor Antibody (05), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-06542-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Von Willebrand Factor Monoclonal antibody specifically detects Von Willebrand Factor in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA Capture
Spezifikation
| Von Willebrand Factor | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| coagulation factor VIII VWF, F8, F8VWF, von Willebrand factor, VWD, vWF | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Von Willebrand Factor (Accession#: AAB59458.1; Met1-Lys2813). | |
| 50 μg | |
| Cancer | |
| 7450 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Sandwich ELISA Capture | |
| 05 | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur