missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Von Willebrand Factor Antibody (05), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
220.00 € - 326.00 €
Spezifikation
| Antigen | Von Willebrand Factor |
|---|---|
| Klon | 05 |
| Anwendungen | ELISA, Sandwich ELISA Capture |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18679678
|
Novus Biologicals
NBP3-06542-100ul |
100 μg |
326.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18672207
|
Novus Biologicals
NBP3-06542-50ul |
50 μg |
220.00 €
50 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Von Willebrand Factor Monoclonal antibody specifically detects Von Willebrand Factor in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA CaptureSpezifikation
| Von Willebrand Factor | |
| ELISA, Sandwich ELISA Capture | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 7450 | |
| IgG | |
| Protein A purified |
| 05 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| coagulation factor VIII VWF, F8, F8VWF, von Willebrand factor, VWD, vWF | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Von Willebrand Factor (Accession#: AAB59458.1; Met1-Lys2813). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts