missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Von Willebrand Factor Antibody (CL1950), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-34474
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Von Willebrand Factor Monoclonal specifically detects Von Willebrand Factor in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| Von Willebrand Factor | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| P04275 | |
| VWF | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ARSNRVTVFPIGIGDRYDAAQLRILAGPAGDSNVVKLQRIEDLPTMVTLGNSFLHKLCSGFVRICMDEDGNEKRPGDVWTLPDQCHTVTCQPDGQTLLKSHRVNCDRGLRPSCPNSQSPVKVEKT | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 7450 | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| CL1950 | |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 | |
| coagulation factor VIII VWF, F8, F8VWF, von Willebrand factor, VWD, vWF | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur