Learn More
Von Willebrand Factor Antibody (CL1950), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
302.00 € - 441.00 €
Spezifikation
Antigen Von Willebrand Factor
Klon CL1950
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18422342
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-34474-25ul
25 μL
302.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18028223
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-34474
0.1 mL
441.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Von Willebrand Factor Monoclonal specifically detects Von Willebrand Factor in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
Von Willebrand Factor
Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Monoclonal
Purified
RUO
Human
coagulation factor VIII VWF, F8, F8VWF, von Willebrand factor, VWD, vWF
VWF
IgG2a
Protein A purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
CL1950
Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Cancer
P04275
7450
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ARSNRVTVFPIGIGDRYDAAQLRILAGPAGDSNVVKLQRIEDLPTMVTLGNSFLHKLCSGFVRICMDEDGNEKRPGDVWTLPDQCHTVTCQPDGQTLLKSHRVNCDRGLRPSCPNSQSPVKVEKT
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.