missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
von Willebrand Factor Mouse, Clone: VWF/1465, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio 7450-MSM5-P0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| von Willebrand Factor | |
| Cytoplasmic | |
| VWF/1465 | |
| Unconjugated | |
| NP_000543 | |
| Mouse | |
| 250kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 7450 | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| VWF | |
| Recombinant fragment of human vWF protein (aa1815-1939) | |
| HUVEC cells or Tonsil | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur