Learn More
von Willebrand Factor Mouse, Clone: VWF/1465, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 478.00 €
Spezifikation
| Antigen | von Willebrand Factor |
|---|---|
| Klon | VWF/1465 |
| Konzentration | 200μg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15951078
|
EnquireBio
7450-MSM5-P0 |
20 μg | |||||||
|
15961078
|
EnquireBio
7450-MSM5-P1 |
100 μg |
554.40 € 478.00 € / 100 Mikrogramm Sparen 76.40 € 13% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| von Willebrand Factor | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 7450 | |
| Recombinant fragment of human vWF protein (aa1815-1939) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 250kDa |
| VWF/1465 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_000543 | |
| VWF | |
| IgG1 | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic | |
| HUVEC cells or Tonsil |