missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vortioxetine hydrobromide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16466498
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16466498 10 mg 10 Milligramm
16452597 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16466498 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15414A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Vortioxetine hydrobromide is a multimodal serotonergic agent, inhibits 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT3A, 5-HT7 receptor and SERT with Ki values of 15 nM, 33 nM, 3.7 nM, 19 nM and 1.6 nM, respectively.

Vortioxetine hydrobromide is a multimodal serotonergic agent, inhibits 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT3A, 5-HT7 receptor and SERT with Ki values of 15 nM, 33 nM, 3.7 nM, 19 nM and 1.6 nM, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Vortioxetine hydrobromide
Physikalische Form Solid
CAS 960203-27-4
Farbe Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H23BrN2S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Lu AA21004 hydrobromide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (131.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(SC2=CC=CC=C2N3CCNCC3)C(C)=C1.[H]Br
Molekulargewicht (g/mol) 379.36
Formelmasse 379.36
Reinheit (%) 99.45%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.