Learn More
Voxelotor, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487506
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16487506 100 mg -
16473597 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16487506 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18681
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Voxelotor (GBT 440) is a potent inhibitor of haemoglobin S (HbS) polymerization. Voxelotor has the potential for sickle cell disease (SCD) treatment.
Voxelotor (GBT 440) is a potent inhibitor of haemoglobin S (HbS) polymerization. Voxelotor has the potential for sickle cell disease (SCD) treatment.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Voxelotor
CAS 1446321-46-5
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H19N3O3
Menge 100 mg
Synonym GBT 440
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (296.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=CC(OCC2=C(C3=CC=NN3C(C)C)N=CC=C2)=C1C=O
Molekulargewicht (g/mol) 337.37
Formelmasse 337.37
Reinheit (%) 98.23%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation