Learn More
Gibco™ VP-SFM (1X)
Artikelnummer. 10593273 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10593273 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10593273 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 11681020
Mehr herausholen aus der Prozessentwicklung
Verwenden Sie den Aktionscode 27978
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
VP-SFM (1X)
VP-SFM is a serum-free, animal-origin-free culture medium designed for growth of VERO cells and virus production. It is also suitable for the growth of COS-7, MDCK, BHK-21, and Hep2 cells and for recombinant protein production.
Features of VP-SFM include:
  • Serum-free, animal-origin-free, ultra-low protein formulation
  • Easy adaptation for many popular cell lines
Serum-free, animal-origin-free, ultra-low protein formulation
VP SFM is formulated with an ultra-low protein concentration (< 5 μg/mL) for easier purification of recombinant proteins.
Easy adaptation for many popular cell lines
VP-SFM was designed for growth of VERO cells.  But it has also been used successfully to grow other cell lines (COS-7, MDCK, BHK-21, and Hep2) and for recombinant protein production, allowing the use of a single medium for multiple cell lines. VP-SFM is formulated without L-glutamine for greater stability and extended shelf life. Simply add L-glutamine or Glutamax supplement as needed.
cGMP manufacturing and quality system
VP-SFM is manufactured in a cGMP-compliant facility. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie MDCK, VERO, HEp2, BHK-21, COS-7
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, ohne Serum
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp VP Serum-freies Medium (SFM)
Mit Additiven Phenol Red, Sodium Bicarbonate
Ohne Additive Kein Glutamin
Produktlinie Gibco
Menge 1 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Endotoxin-Gehalt Niedrig
Format Flasche(n)
Antibiotika inklusive Keine Antibiotika
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Culture Type Adherent Cell Culture
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.