Learn More
Invitrogen™ VPS18 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2405)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
151.00 € - 514.00 €
Spezifikation
Antigen VPS18
Klon 24GB2405
Konzentration 0.31 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30276024
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557319
100 μL
514.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30275306
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557320
20 μL
151.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
VPS18 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
VPS18 is a vesicle mediated protein that plays an important role in segregation of intracellular molecules into distinct organelles. Genetic studies in yeast have identified more than 40 vacuolar protein sorting (VPS) genes involved in vesicle transport to vacuoles. This gene encodes the human homolog of yeast class C Vps18 protein. The mammalian class C Vps proteins are predominantly associated with late endosomes/lysosomes, and like their yeast counterparts, may mediate vesicle trafficking steps in the endosome/lysosome pathway.
Spezifikation
Spezifikation
VPS18
0.31 mg/mL
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q8R307, Q9P253
228545, 296083, 57617
A synthesized peptide derived from human VPS18 (aa 1-28).
Antibody
24GB2405
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
VPS18
9930024E13Rik; hVPS18; KIAA1475; PEP3; vacuolar protein sorting 18 (yeast); vacuolar protein sorting 18 homolog; vacuolar protein sorting 18 homolog (S. cerevisiae); vacuolar protein sorting protein 18; vacuolar protein sorting-associated protein 18 homolog; Vps18; VPS18 CORVET/HOPS core subunit; VPS18, CORVET/HOPS core subunit
VPS18