Learn More
VPS36 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | VPS36 |
---|---|
Konzentration | 0.27 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16892824
|
Proteintech
14262-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16882824
|
Proteintech
14262-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
VPS36, VPS22, and VPS25 (Slagsvold et al., 2005 ; Kamura et al., 2001 ).Spezifikation
VPS36 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q86VN1 | |
51028 | |
VPS36 Fusion Protein Ag5549 | |
Primary | |
-20°C | |
VPS36 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C13orf9, CGI 145, EAP45, ESCRT II complex subunit VPS36, VPS36 | |
VPS36 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |