Learn More
IKA™ VSS 1 Vakuumsicherheitssatz
Artikelnummer. 15766678 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rotationsverdampfer für Wohnmobile MVP 10 Basispumpe
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15766678 Rotationsverdampfer für Wohnmobile MVP 10 Basispumpe 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15766678 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020005194
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Kondensatabscheider ist vor dem Vakuumpumpe angeschlossen, um zu verhindern, dass Dämpfe in die Luft gelangen.
  • Kondensatabscheidersystem.
  • Verhindert, dass Dämpfe in die Luft gelangen.
  • Geeignet für die Verwendung mit RV Rotationsverdampfern und der MVP 10 Basispumpe:
    • RV 3 V
    • RV 3 V-C
    • RV 3 Flex
    • RV 8 V
    • RV 8 V-C
    • RV 8 Flex
    • RV 10 Auto V
    • RV 10 Auto V-C
    • RV 10 Auto Flex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer für Wohnmobile MVP 10 Basispumpe