missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VTP-27999 TFA, MedChemExpress

Artikelnummer. 16448108
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16448108 10 mg -
16424027 50 mg 50 Milligramm
16407876 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16448108 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50769
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor; VTP-27999 TFA is useful for Hypertension and End-Organ Diseases.

VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor

Spezifikation

Chemischer Name oder Material VTP-27999 TFA
Physikalische Form Oil
CAS 1013937-63-7
Farbe Light Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H42ClF3N4O7
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen H2O : 10 mg/mL (15.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2.4 mg/mL (3.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(F)(F)F.COC(NCCO[C@@H](C1=CC(Cl)=CC=C1)[C@@]2([H])CN(CCC2)C(NC[C@@H](NC)C[C@H]3CCCOC3)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 639.1
Formelmasse 639.1
Reinheit (%) 97.2%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.