Learn More
Restek™ Vu-Union Vespel/Graphite Ferrules
Artikelnummer. 10425986
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,05 cm
0,08 cm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10425986 0,05 cm -
10005456 0,08 cm 10 Stück
2 options
Artikelnummer. 10425986
Marke: Restek™ 20421
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Use with Vacuum Vu-Union connectors.
  • Material: 60% Vespel/40% graphite
  • Maximum Operating Temperature: 400°C
Spezifikation
Typ Ferrule
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.019 in.
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 752°F
Betriebstemperatur (metrisch) 400°C
Größe (angloamerikanisch) Anschluss 0.0625 in.
Größe (metrisch) Anschluss 0.15 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Vacuum Vu-Union Connector, Fits Column 0.32 I.D., 0.5 mm O.D.
Material 40% Graphite, 60% Vespel
Innendurchmesser (metrisch) 0,05 cm