Learn More
Restek™ Vu-Union Vespel/Graphite Ferrules
Artikelnummer. p-3204507
Encompass_Preferred
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,05 cm
0,08 cm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10425986
Marke: Restek™ 20421
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Use with Vacuum Vu-Union connectors.
  • Material: 60% Vespel/40% graphite
  • Maximum Operating Temperature: 400°C
Spezifikation
Typ Ferrule
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.019 in.
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 752°F
Betriebstemperatur (metrisch) 400°C
Größe (angloamerikanisch) Anschluss 0.0625 in.
Größe (metrisch) Anschluss 0.15 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Vacuum Vu-Union Connector, Fits Column 0.32 I.D., 0.5 mm O.D.
Material 40% Graphite, 60% Vespel
Innendurchmesser (metrisch) 0,05 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.