Learn More
VUF10460, MedChemExpress
Beschreibung
VUF10460 is a non-imidazole histamine H4 receptor agonist
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | VUF10460 |
| CAS | 1028327-66-3 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H19N5 |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (185.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=NC(C2=CC=CC=C2)=CC(N3CCN(C)CC3)=N1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 269.34 |
| Formelmasse | 269.34 |
| Mehr anzeigen |