Learn More
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Orange Stain
Artikelnummer. 10013072
Change view
Click to view available options
Menge:
400 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10013072 400 μl 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10013072
Marke: Molecular Probes™ V35005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Vybrant™ DyeCycle™ Orange Färbemittel
Vybrant™ DyeCycle™ Orange Färbung ist ein membrangängiger DNA-Farbstoff, der für die Zellzyklus-Analyse mit einem 488-nm- oder 532-nm-Laser verwendet werden kann.
  • Präzise—genaue Zellzyklus-Analyse in lebenden Zellen
  • Sichere—geringe Zytotoxizität für die Sortierung von Zellen und zusätzliche Experimente mit lebenden Zellen
  • Einfaches, robustes Färbeprotokoll
    Sehen Sie sich einen Auswahlleitfaden für alle Produkte mit Bezug zur Zellzyklus-Analyse von festen und lebenden Zellen in der Durchflusszytometriean.
    Präzise
    Erfolgreiche Zellzyklus-Analyse erfordert einen DNA-selektiven Farbstoff, der Zellen in einem homogenen Muster färben kann und die Fluoreszenzvariabilität minimiert. Die Vybrant™ DyeCycle™ Orange Färbung ist ein ideales Hilfsmittel für die DNA-Inhaltsanalyse in lebenden Zellen, da die die Farbstoffe die Zellwand durchdringen und nach der Bindung an doppelsträngige DNA ein fluoreszierendes Signal emittieren, das proportional zur DNA-Masse ist (siehe Abbildung).
    Niedrige Zytotoxizität
    Im Gegensatz zu anderen Färbungen, die hohe Konzentrationen erfordern oder chemische Strukturen aufweisen, die für Zellen toxisch sind, verfügen Vybrant™ DyeCycle™ Orange Färbungen über eine relativ geringe Zytotoxizität, wodurch eine Sortierung in Abhängigkeit von der Zellzyklusphase ermöglicht wird.
    Einfaches, robustes Färbeprotokoll
    Für die Zellanalyse benötigen Sie lediglich Durchflusszytometrie-Röhrchen, die 1 ml der Zellen enthalten, die mit einer Konzentration von 1 × 106 Zellen/ml in einem Komplettmedium suspendiert sind. Geben Sie in jedes Röhrchen 2 μl Vybrant™ DyeCycle™ Orange Färbung. Die endgültige Färbekonzentration beträgt 10μM. 30 Minuten lang lichtgeschützt bei 37 °C inkubieren. Analysieren Sie die Proben in einem Durchflusszytometer mit 488 nm Anregung und orangefarbener Emission.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 5 mM
    Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen mit Vybrant™ DyeCycle™ orangefarbener Farbstoff (5 mM in DMSO). Bei ≤ -20 °C getrocknet und vor Licht geschützt lagern.
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
    Produkttyp Färben
    Farbstofftyp Vybrant™ DyeCycle™ Orange
    Emission 532, 488
    Form Lösung
    Format Röhrchen
    Produktlinie DyeCycle
    Menge 400 μl
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Löslichkeit Wasser
    Subzelluläre Lokalisation Nukleinsäuren
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.