Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ DyeCycle™ Violet Ready Flow™ Reagent
Artikelnummer. 15942344
Click to view available options
Menge:
120 Reaktionen
Packungsgröße:
120 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15942344
Marke: Invitrogen™ R37172
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Vybrant DyeCycle Violet Ready Flow Reagenz ist ein heller, anwenderfreundlicher, doppelsträngiger DNA-Farbstoff für die Zellzyklus-Analyse in Lebendzellen per Durchflusszytometrie.
Vybrant DyeCycle Violet Ready Flow Reagent ist ein heller, anwenderfreundlicher, doppelsträngiger DNA-Farbstoff für die Zellzyklus-Analyse in Lebendzellen per Durchflusszytometrie. Es kann von 405 nm-Lasern mit einer Emissionsspitze bei 437 nm angeregt werden.
• Stabil bei Raumtemperatur
• Komfortables, gebrauchsfertiges Format—kein Verdünnen, Wiegen oder Pipettieren erforderlich
• Genaue Zellzyklus-Analyse in lebenden Zellen
• Geringe Toxizität für Zellsortierung und zusätzliche Lebendzellexperimente
Vybrant DyeCycle Violet Ready Flow Reagenz ist ein gebrauchsfertiges, direkt an die Probe zu sendendes DNA-Färbemittel. 2 Tropfen aus der Tropfflasche direkt in 1 x 106 Zellen geben, inkubieren und analysieren.
Als zelldurchlässiger Farbstoff dringt Vybrant DyeCycle Violet Ready Flow in lebende Zellen ein und bindet selektiv dsDNA und sendet ein Signal aus, das proportional zur DNA-Masse ist. Der Farbstoff kann erkannt werden, wenn er mit einem 405-nm-Laser angeregt und die Emission bei einem Spitzenwert von 437 nm erfasst wird. Das Reagenz Vybrant DyeCycle Violet ist die ideale Wahl für die DNA-Inhaltsanalyse und kann in mehrfarbige Zellzyklus-Studien einbezogen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Violett
Inhalt und Lagerung 2 Tropfflaschen, bei Raumtemperatur lagern
Produkttyp Ready Flow Reagenz
Emission 369/437
Produktlinie Ready Flow, Vybrant
Menge 120 Reaktionen
Versandbedingung Raumtemperatur
Subzelluläre Lokalisation Nucleus