Learn More
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Violett Farbstoff
Artikelnummer. 10708273
Change view
Click to view available options
Menge:
200 Reaktionen
Packungsgröße:
200 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10708273 200 Reaktionen 200 Mikroliter
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10708273
Marke: Molecular Probes™ V35003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Vybrant™ DyeCycle™ Violett Farbstoff
Vybrant™ DyeCycle™ Violet Färbung ist ein zelldurchlässiger DNA-Farbstoff, der für die Zellzyklus-Analyse und Stammzellen-Nebenpopulation durch Durchflusszytometrie verwendet werden kann.
  • Präzise—genaue Zellzyklus-Analyse in lebenden Zellen
  • Sichere—geringe Zytotoxizität für die Sortierung von Zellen und zusätzliche Experimente mit lebenden Zellen
  • Minimale Kompensation – einfaches Multiplexing
  • Flexibel
  • Einfaches, robustes Färbeprotokoll
    Sehen Sie sich einen Auswahlleitfaden für alle Produkte an, die sich auf die Zellzyklus-Analyse von festen und lebenden Zellen in der Durchflusszytometriebeziehen.
    Präzise
    erfolgreiche Zellzyklus-Analyse erfordert einen DNA-selektiven Farbstoff, der Zellen in einem homogenen Muster färben kann und die Fluoreszenzvariabilität minimiert. Der Vybrant™ DyeCycle™ Violett Farbstoff ist ein ideales Werkzeug für die DNA-Inhaltsanalyse in lebenden Zellen, da der Farbstoff zelldurchlässig ist und nach der Bindung doppelsträngiger DNA ein Fluoreszenzsignal sendet, das proportional zur DNA-Masse ist (siehe Abbildung).
    Niedrige Zytotoxizität
    Im Gegensatz zu Farbstoffen, die hohe Konzentrationen erfordern oder chemische Strukturen aufweisen, die für Zellen toxisch sind, weisen Vybrant™ DyeCycle™ Farbstoffe eine relativ geringe Zytotoxizität auf, was die Möglichkeit der Sortierung auf Grundlage der Phase des Zellzyklus ermöglicht.
    Minimale Kompensation
    Der Vybrant™ DyeCycle™ Violett Farbstoff/DNA-Komplex eignet sich gut für die beliebte violette Laserlinie und verfügt über Fluoreszenzanregungs- und Emissionsmaximum von 369/437 nm (siehe Abbildung).
    Die violette Anregung und die schmale Emission von Vybrant™ DyeCycle™ Violett Farbstoff machen ihn aufgrund der begrenzten spektralen Überlappung mit anderen gängigen Farbstoffen (Alexa Fluor™ 488, FITC und RPE) und fluoreszierenden Proteinen (grün fluoreszierendes Protein, GFP und mCherry) ideal für das Multiplexing. Vybrant™ DyeCycle™ Violett Farbstoff kann auch mit UV-Anregung verwendet werden und hat eine Emission von ∼440 nm.
    Flexibel
    Vybrant™ DyeCycle™ Violett Farbstoff funktioniert nachweislich nicht nur für Lebendzellen und fixierte Zellen in Zellzyklus-Assays, sondern auch für die Identifizierung von Stammzellen-Nebenpopulationen und frühen Vorläuferzellen in hämatopoetischen Geweben von Säugetieren (siehe Abbildung).
    Einfaches, robustes Färbeprotokoll
    Für die Zellanalyse einfach Durchflusszytometrie-Röhrchen mit jeweils 1 ml der bei einer Zellkonzentration von 1 × 106 Zellen/ml in Komplettmedium suspendierten Zellen vorbereiten. Geben Sie in jedes Röhrchen 1 μl Vybrant™ DyeCycle™ Violett Farbstoff und mischen Sie gut. Die endgültige Färbekonzentration beträgt 5μM. 30 Minuten lang lichtgeschützt bei 37 °C inkubieren. Halten Sie die Temperatur, in der sich die Zellen befinden, bis zur Weiterverarbeitung auf 37 °C. Analysieren Sie Proben ohne Waschen oder Fixierung auf einem Durchflusszytometer mit einer Anregung von ∼405 nm und einer Emission von ∼440 nm.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 5 mM
    Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen Vybrant™ DyeCycle™ violetter Farbstoff (5 mM in DMSO). Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
    Produkttyp Färben
    Farbstofftyp Vybrant™ DyeCycle™ Violett
    Emission 369⁄437
    Form Lösung
    Format Röhrchen
    Produktlinie DyeCycle
    Menge 200 Reaktionen
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)
    Subzelluläre Lokalisation Nukleinsäuren