Learn More
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Violet/SYTOX™ AADvanced™ Apoptosis Kit, for flow cytometry
Beschreibung
Das Vybrant™ DyeCycle™ Violet/SYTOX™ AADvanced™ apoptosis kit dient zur Identifizierung apoptotischer Zellen. Dieses Kit bietet einen schnellen und praktischen Assay, der auf der Fluoreszenzanalyse des verdichteten Zustands des nuklearen Chromatins in apoptotischen Zellen basiert. Das Kit enthält Lösungen des zelldurchlässigen Farbstoffs Vybrant™ DyeCycle™ Violet (Ex/Em max. ∼370/440 nm), das mit UV-Licht oder violettem Laser angeregt wird und SYTOX™ AADvanced™ (Ex/Em max. ca. 546/650 nm), das mit einem 488 nm-Laser angeregt wird. SYTOX™ AADvanced™ wird verwendet, um Veränderungen in der Permeabilität der Plasmamembran zu erkennen und somit die Identifizierung von toten Zellen zu ermöglichen. Das Färbemuster, das sich aus der gleichzeitigen Verwendung beider Farbstoffe in Kombination ergibt, ermöglicht die Unterscheidung von normalen, apoptotischen und toten Zellpopulationen durch Durchflusszytometrie.
Sehen Sie sich einen Auswahlleitfaden für alle Apoptose-Assays für die Durchflusszytometrie an.
Sehen Sie sich einen Auswahlleitfaden für alle Apoptose-Assays für die Durchflusszytometrie an.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Kit |
| Format | Rörchen |
| Produkttyp | Apoptose-Kit |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 1 Fläschchen Vybrant™ DyeCycle™ Violet (50 μl, 5 mM Lösung in Wasser); 1 Fläschchen SYTOX™ AADvanced™ Farbstoff (100 µg) und 1 Fläschchen DMSO (200 μl). Bei 2 bis 6 °C lagern |
| Durchflusszytometer-Laserlinien | 405, 488 |
| Anregung/Emission | SYTOX™ AADvanced™: 546⁄647, Vybrant™ DyeCycle™ Violet: 369⁄437 |
| Anzahl Reaktionen | 200 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | Vybrant |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Mehr anzeigen |