Learn More
asecos™ Wandhalter für Rollenbreite mit Abrissschiene
Sicheres und einfaches Abtrennen der Rolle
Marke:  asecos™ 9905
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.86000kg
Artikelnummer. 17886356
  • 62.54 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 500 x 230 x 270
Spezifikation
Spezifikation
Stahl
19.69 in.
19.69 in.
10.63 in.
6.31 lb.
Spill Kit Dispenser
500.00 mm
500.00 mm
270.00 mm
2.86 kg