Learn More
Conair™ Waring™ Mini-sample Behälter für Mischer
Edelstahlbehälter
N.V.
Spezifikation
Produkttyp | Mini-Probenbehälter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Waring™ 1 l-Mischer |
Beschreibung
Edelstahl-Mischausrüstungen sind zur Verwendung mit Mischgeräten mit einer Kapazität von 1 l (34 oz.) konzipiert (Nennkapazität; die tatsächliche Kapazität abhängig vom verwendeten Behälter).
- Schnappverschluss
- Kleeblatt-Design
Spezifikation
Mini-Probenbehälter | |
Waring™ 1 l-Mischer |