Learn More
Karl Hecht™ Wasserbadgestell, Plexiglass™
Perfekt zum Aufhängen in einen Wasserbadtank. Das Karl Hecht™ Wasserbadegestell aus Plexiglass™ ist in einer Vielzahl von Größen- und Array-Konfigurationen erhältlich.
Marke:  Karl Hecht™ 43188004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 25.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10630592
  • 66.09 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Langlebige Ausführung in Plexiglass™
  • Hängende Griffe..
  • In verschiedenen Größen und Array-Konfigurationen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Bohrungen mit 24 x 11 mm Durchmesser
Wasserbad
24 1,5 ml Reaktionsröhrchen
Plexiglass™