Learn More
Wasserblank für ICP, ASTM Typ I, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
500 ml
2 l
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
- DI-Wasser-Matrix leer
- 500 ml Volumen
Zertifizierungen
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Wasser blank |
Güte | Assurance |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Lösungsmittel oder Matrix | H2O |
Menge | 500 ml |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Produkt nur für den Laborgebrauch