Learn More
Wasser, hochrein, Gütegrad für die Spektralphotometrie, Alfa Aesar™
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Verdampfungsrückstände 2 ppm, Spezifische Leitfähigkeit bei 25 ° 1.5 μmhos/cm, SiO2 0.01 ppm, Schwermetalle (als Pb) 0.01 ppm, Substanzen zur Reduzierung von Permanganat P.T.
34.80 € - 138.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 18.015 |
MDL-Nummer | MFCD00011332 |
InChI-Schlüssel | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
PubChem CID | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
IUPAC-Name | Oxidan |
SMILES | O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11323557
|
Alfa Aesar
019391.K2 |
1L |
40.69 €
1 Liter |
Auf Lager, versandfertig: 2 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11333557
|
Alfa Aesar
019391.K7 |
4L |
86.30 €
4 Liter |
Auf Lager, versandfertig: 13 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15411087
|
Alfa Aesar
019391.M1 |
4 x 1L |
138.00 €
1 Liter |
Verfügbar ab 22-03-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11313557
|
Alfa Aesar
019391.K2 |
1L |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
Chemische Identifikatoren
7732-18-5 | |
18.015 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
962 | |
Oxidan |
H2O | |
MFCD00011332 | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
CHEBI:15377 | |
O |
Spezifikation
Water | |
Colorless liquid | |
MFCD00011332 | |
Miscible with methanol,acetone,ethanol. | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
Flüssig | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
1 | |
100°C | |
1.333 |
7732-18-5 | |
H2O | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
Oxidan | |
962 | |
18.02 | |
Spektralphotometrisch | |
0°C | |
Farblos | |
1L |