Learn More
Restek™ Waters HPLC Systems: Seals
Artikelnummer. 10166424
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Typ:
Dichtung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
10166424 Dichtung 1 Stück
10249044 Dichtung -
2 options
Artikelnummer. 10166424
Marke: Restek™ 25428
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
For Waters HPLC Systems.
For use with Waters HPLC Systems.
Spezifikation
Typ Dichtung
Modell 2690, 2695, 2790, 2795
Zur Verwendung mit Waters HPLC Systems