Learn More
Solotec Scientific Limited Waysafe™ BH550 Waagenhaube mit sehr niedrigem Durchfluss – mit E10- oder H13-Filtration, bitte angeben
BH550/T Absaughaube mit geringem Luftstrom (20 m3/h). Schützen Sie Ihre Mitarbeiter vor störenden Medienpulvern und die Oberschalenwaage vor Luftverwirbelungen. Einfache Montage für die meisten Anwendungen, die zu klein sind, um einen Abzug zu erfordern, aber von einer verbesserten Auffangvorrichtung profitieren. Flach verpackt und einfach zu montieren
Marke: Solotec Scientific Limited BH550/T
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.90000kg
Beschreibung
- Ohne Abluftleitung – die Luft wird gefiltert, und gereinigte Luft zirkuliert zurück zum Arbeitsplatz
- Alle Filter nach EN1822 getestet und zertifiziert
- Einfache Tischmontage
- Geringer Wartungsaufwand
- Niedriger Luftstrom (20 m3/h), vom Benutzer konfigurierbar
- Perfekt zum Wägen von Medien
- Abnehmbare Frontblende für leichten Zugang
- Waysafe 200 Serie E10 EPA-Filtration serienmäßig
- Upgrade auf H13 HEPA-Filter (99,95 % Effizienz) erhältlich
- Schützt den Bediener
- In Großbritannien auf Bestellung
- Flach verpackt und einfach zu montieren
Spezifikation
Oberschalenwaagen | |
Acrylglas und Aluminiumrahmen | |
510 mm | |
Ausgestattet mit E10- oder H13-Filter | |
9 kg | |
Nicht autoklavierbar |
Weiß | |
651 mm | |
Schützt Mitarbeiter vor lästigen Medienpulvern | |
1 | |
Waageneinhausung | |
651 mm |