missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WDR5-0103, MedChemExpress

Artikelnummer. 16407748
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16407748

Marke: Medchem Express HY19347

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress WDR5-0103 is a potent and selective WD repeat-containing protein 5 (WDR5) antagonist with Kd of 450 nM.

WDR5-0103 is a potent and selective WD repeat-containing protein 5 (WDR5) antagonist with Kd of 450 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material WDR5-0103
CAS 890190-22-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H25N3O4
Menge 10 mg
Synonym WD-Repeat Protein 5-0103
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (130.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(N2CCN(C)CC2)C(NC(C3=CC=CC(OC)=C3)=O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 383.44
Formelmasse 383.44
Reinheit (%) 98.11%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt