Learn More
WDR5-0103, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443717
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16443717
Marke: Medchem Express HY19347
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress WDR5-0103 is a potent and selective WD repeat-containing protein 5 (WDR5) antagonist with Kd of 450 nM.
WDR5-0103 is a potent and selective WD repeat-containing protein 5 (WDR5) antagonist with Kd of 450 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material WDR5-0103
CAS 890190-22-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H25N3O4
Menge 50 mg
Synonym WD-Repeat Protein 5-0103
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (130.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(N2CCN(C)CC2)C(NC(C3=CC=CC(OC)=C3)=O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 383.44
Formelmasse 383.44
Reinheit (%) 98.11%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.