Learn More
WDR81 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | WDR81 |
---|---|
Konzentration | 0.41 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883375
|
Proteintech
24874-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873375
|
Proteintech
24874-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
WD repeat-containing protein 81 (WDR81) is a 1941 amino acid protein, which contains one BEACH domain and five WD repeats. WDR81 is widely expressed in the brain. WDR81 has an association with cerebellar ataxia, mental retardation, and dysequilibrium syndrome 2. WDR81 exists as six isoforms.Spezifikation
WDR81 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q562E7, Q5ND34 | |
124997, 192652 | |
WDR81 Fusion Protein Ag21666 | |
Primary | |
-20°C | |
WDR81 |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
WD repeat domain 81, WDR81, WDR81 protein | |
Wdr81 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |