Learn More
Invitrogen™ Human Wee1, GST Tag Recombinant Protein
WEE1 is classified as a Ser/Thr kinase by sequence analysis.
Marke:  Invitrogen™ PV3817
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11593547
  • 624.00 € / 10 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
WEE1, which is classified as a Ser⁄Thr kinase by sequence analysis, has been shown to inactivate multiple CDKs by tyrosine phosphorylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_003381.1
3716, 7465
10 μg
WEE Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
10 μg
Dry Ice
WEE1
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases
Kinase Assay
99.1 kDa
WEE1
Human
GST Tag
Biochemical binding/kinetic
Ser⁄Thr Kinases: Other
N-Terminal
WEE1 homolog
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction