Learn More
WEHI-539 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496678
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496678 10 mg -
16479237 5 mg -
16402767 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496678 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15607A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress WEHI-539 hydrochloride is a selective inhibitor of Bcl-XL with an IC50 of 1.1 nM.
WEHI-539 hydrochloride is a selective inhibitor of Bcl-XL with an IC50 of 1.1 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material WEHI-539 hydrochloride
CAS 2070018-33-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C31H30ClN5O3S2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (80.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES OC(C1=C(CCCOC2=CC=C(CN)C=C2)SC(C3=CC4=C(CCC/C4=N\NC5=NC(C=CC=C6)=C6S5)C=C3)=N1)=O.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 620.18
Formelmasse 620.18
Reinheit (%) 95.44%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death