Learn More
Nabertherm™ Wiegeofen, Serie 1100 LT
Speziell für die Bestimmung von Verbrennungsverlusten im Labor entwickelt.Die mitgelieferte Software zeichnet sowohl die Temperatur als auch den Gewichtsverlust auf.
Marke:  Nabertherm™ LW095H1ANO
Weitere Details : Netto-Gewicht : 51.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17348019
  • 10730.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur:1100 °C
  • Heizung von zwei Seiten
  • Keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das gegen Dämpfe und Spritzer geschützt ist und leicht ausgetauscht werden kann
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
  • Einstellbarer Arbeits-Lufteinlass in der Tür
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Im Lieferumfang sind Sockel, Keramikkolben mit Grundplatte in der Ofenauskleidung, Präzisionswaage und Softwarepaket enthalten
  • 4 Skalen für verschiedene Maximalgewichte und Skalierungsbereiche erhältlich
  • Prozesssteuerung und Dokumentation für Temperatur- und Glühverlust über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Spezifikation
Spezifikation
C550
Bis zu 1100 °C
455 x 415 x 980 mm
9 l
240 x 230 x 170 mm
35 kg