Learn More
Wellcolex™ Farb-Shigella-Kit
Schnellnachweis und präsumtive Bestimmung von Shigella durch Latex-Agglutination.
Marke: Thermo Scientific Oxoid R30858401
419.46 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.57680kg
Description
Mit dem Thermo Scientific™ Remel™ Wellcolex™ Color Shigella können Sie ein einfaches, schnelles qualitatives Verfahren für den Nachweis und die Identifizierung von Shigella spp. bereitstellen.
Shigella-Stämme werden in vier Arten eingeteilt: Shigella boydii, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri und Shigella sonnei. Die Klassifizierung kann durch serologische Tests auf Basis zellverwandter O-Antigene erreicht werden, nach denen die Spezies noch weiter in serologische Typen unterteilt werden kann. Das Wellcolex Farb-Shigella-Kit bietet ein schnelles, einfaches serologisches Verfahren zur Spezies-Bestimmung der meisten Shigella-Serotypen, die in der klinischen Bakteriologie anzutreffen sind.
Verwenden Sie diesen Agglutinations-Schnelltest zum Nachweis und zur Identifizierung von Shigella spp. in Kulturmedien.
- Identifiziert große Gruppen von Shigella-Serotypen, die in der klinischen Bakteriologie auftreten.
- Verwendet moderne Farbtechnologie für eindeutige, leicht ablesbare Identifizierung der Serogruppe und/oder Spezies
- Für präzise, zuverlässige Ergebnisse in zwei Minuten
Im Wellcolex Farb-Shigella-Kit reagiert eine Suspension von Bakterien mit zwei Testreagenzien, die jeweils aus einer Mischung von roten und blauen Latexpartikeln bestehen. Alle farbigen Latexpartikel besitzen eine Beschichtung mit dem jeweiligen spezifischen Antikörper für die verschiedenen Shigella-Spezies. In Gegenwart eines homologen Antigens agglutiniert eine der Farben in der Mischung, und die Identität des Antigens wird durch die Farbe der aggregierten Partikel angezeigt, wobei sich die Hintergrundfarbe ändert und einen Kontrast erzeugt. Jede Kombination lässt sich leicht von den anderen und von einem Negativergebnis unterscheiden, bei dem die Partikel in einer glatten violetten Suspension verbleiben würden.
Spécification
2°bis 8 °C | |
Shigella-Antigen | |
50 Tests |
Wellcolex™ Farb-Shigella-Testkit | |
Latexreagenz 1, Latexreagenz 2, rote Positivkontrolle, blaue Positivkontrolle, Einweg-Probenahmestäbe, Einweg-Reaktionskarten, Einweg-Probendispenser, Einweg-Suspensionsröhrchen, Gebrauchsanleitung, Leseführung. |
Sécurité et traitement
- Gefahr
Catégorie de danger
- Karzinogenität Kategorie 1B
Mention de danger
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Conseils de prudence
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.