Learn More
Cytiva Whatman™ 30 mm SPARTAN™ Regenerierte Cellulose Spritzenilter
Gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse für die Filtration organischer und wässriger HPLC-Lösungen. Whatman™ 30 mm Spartan™ HPLC-zertifizierte Spritzenfilter sind beständig gegen herkömmliche HPLC-Lösungsmittel und haben einen sehr geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen, die sonst die Analyse beeinflussen könnten.
Marke:  Cytiva 10463053
161.23 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.29000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11359344
  • 177.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gebrauchsfertige Filtereinheit mit einer hydrophilen, gering proteinbindenden Membran aus regenerierter Zellulose und Polycarbonatgehäuse. Getestet und zertifiziert auf die Abwesenheit von UV-absorbierenden Substanzen bei Wellenlängen von 210 und 254 nm mit Wasser, Methanol und Acetonitril.
 Eigenschaften
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber den üblichen wässrigen und organischen HPLC-Lösungsmitteln
  • Geringes Totvolumen (< 10 μl)
Vorteile
  • Vielseitig – Verwendung für jede Anwendung, die eine chemisch resistente, hydrophile, wenig proteinbindende Membran erfordert
  • Dokumentierte Qualität und Konsistenz von Charge zu Charge gewährleisten reproduzierbare Ergebnisse
  • Auslass mit Mini-Spitze ist ideal für Filtration in sehr kleine Probenflaschen
  • Reinigung von wässrigen und organischen Lösungen
  • Filtration von Proteinlösungen
Spezifikation
Spezifikation
Hellbraun
0,45 μm
Polypropylen
Männlicher Luer-Anschluss
Spritzenfilter
Regenerierte Cellulose
Filtrierung von organischen und wässrigen Lösungen in HPLC mit reproduzierbaren Ergebnissen, Reinigung von wässrigen und organischen Lösungen, Filtrierung von Protein-Lösungen
Weiblicher Luer-Lock
50/Pckg.
30 mm