Learn More
Cytiva Whatman™ 850-DS 8-Kanal-Filterplatte
Zur Verwendung mit der Agilent™ 850-DS Lösungsprobenahmestation für automatisierte Probenvorbereitung beim Prüfen der Wirkstoff-Freisetzung
Marke: Cytiva 7707-3900
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.70000kg
Beschreibung
- Exklusiv für den Einsatz mit dem optionalen Filtermodul auf der Agilent 850-DS Dillösung Probenstation entwickelt
- Vereinfacht den Filteraustausch zwischen Zeitpunkten
- Die zuverlässige Ausrichtung des Flüssigkeitspfads erhöht die Produktivität, indem das Risiko von Papierstaus reduziert und Leckagen reduziert werden, die bei anderen Lösungsprobenvorbereitungssystemen auftreten können
- Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler bei der manuellen Probenahme
- Automatisierte Verarbeitung von bis zu 8 Proben gleichzeitig
- Erhältlich in einer Vielzahl von Porengrößen und Materialien
Spezifikation
Agilent™ 850-DS Lösungsprobennahmestation | |
Automatisierte Probenvorbereitung beim Prüfen der Wirkstoff-Freisetzung | |
8-Kanal |
Glas-Mikrofaser | |
50/Packung |