Learn More
Cytiva Zubehör für Mini-UniPrep™ Spritzenlose Filter
Zur gleichzeitigen Handhabung mehrerer Proben
Marke: Cytiva CR0000006
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.28000kg
Benachrichtigungen:
Der Multikompressor mit sechs Positionen (Nr.09-927-13) eignet sich nur für den Einsatz mit Mini-UniPrep aus Kunststoff.
Der Multikompressor mit acht Positionen (Nr.09-924-491) eignet sich nur für den Einsatz mit Mini-UniPrep G2 aus Glas.
Beschreibung
Kompressoren
- Handgeräte zur Kompression von Mini-UniPrep und Mini-UniPrep G2 Filtergeräten
- Zur Beschleunigung des Probenvorbereitungsprozesses
- Zusätzliche Tabletts ermöglichen das Vorladen von Proben
- Für den Einsatz mit Multikompressoren mit 8 Positionen (Nr. 09-924-491)
Spezifikation
Blue | |
Mini-UniPrep Syringeless Filters | |
Mini-UniPrep2 Spritzenlose Filter | |
Polypropylen | |
1 Each |
Multi-sample Hand Compressor; Six positions | |
PTFE-beschichteter Silikonkautschuk | |
6 Sample Vials | |
Compressor | |
Kompressor für mehrere Proben, sechs Positionen |