Learn More
Cytiva Zubehör für Mini-UniPrep™ Spritzenlose Filter
Zur gleichzeitigen Handhabung mehrerer Proben
Marke: Cytiva MUPG2HCPWC1
18.20 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Benachrichtigungen:
Der Multikompressor mit sechs Positionen (Nr.09-927-13) eignet sich nur für den Einsatz mit Mini-UniPrep aus Kunststoff.
Der Multikompressor mit acht Positionen (Nr.09-924-491) eignet sich nur für den Einsatz mit Mini-UniPrep G2 aus Glas.
Beschreibung
Kompressoren
- Handgeräte zur Kompression von Mini-UniPrep und Mini-UniPrep G2 Filtergeräten
- Zur Beschleunigung des Probenvorbereitungsprozesses
- Zusätzliche Tabletts ermöglichen das Vorladen von Proben
- Für den Einsatz mit Multikompressoren mit 8 Positionen (Nr. 09-924-491)
Spezifikation
Violett/Weiß | |
Mini-UniPrep G2 Filter ohne Spritze | |
1 Probenfläschchen | |
Kompressor | |
Einzelproben-Kompressor |
Handkompressor, Einzelposition (Promo) | |
Probenfiltration/-vorbereitung für HPLC/UHPLC | |
Polypropylen | |
Je 1 |