Learn More
Cytiva Whatman™ bindemittelfreie Filter aus Glas-Mikrofasern, Gütegrad 934-AH, Bögen
Entwickelt für die Analyse von nicht filtrierbaren Rückständen und Materialien, die einen Filter aus Glasmikrofaser mit hoher Beladungskapazität erfordern. Whatman™ Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser, Gütegrad 934-AH werden auch in der Zellernte, bei der Flüssigkeitsszintillation und bei der Überwachung von Verschmutzungen eingesetzt.
Marke:  Cytiva 1827-889
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.85000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11384904
  • 895.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 04-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
AH-Filter mit Gütegrad 934 werden häufig bei Analysen von suspendierten Feststoffen verwendet.
  • Glatte Oberfläche für die effiziente Rückgewinnung von Niederschlägen
  • Nominale Partikelretention von 1.5 μm
  • Hält Temperaturen bis zu 500 °C stand
  • Hohe Filtrationsgeschwindigkeit
Spezifikation
Spezifikation
64 g/m2
Blatt
1,5 μm
3.7 s/100ml/in.2
Gütegrad 934-AH
Blatt
932 °F
0.017 Zoll
Filter zur Gesamtanalyse von Schwebstoffen
305 x 381mm (12 x 15 in.)
Whatman Grade 934-AH Mikrofaserfilter aus Borosilikatglas von GE sind glatte Filter für Wasserqualität mit hoher Retentionseffizienz. AH-Filter mit Gütegrad 934 werden häufig bei Analysen von suspendierten Feststoffen verwendet.
Borosilikatglas
47 s/100 ml
Wird für die Bestimmung von suspendierten Gesamtfeststoffen in Wasser, die Entfernung von Trübungen und die Filtration von Bakterienkulturen verwendet. Wird für eine Vielzahl von Laboranwendungen verwendet. Es wird für die Überwachung der Wasserverschmutzung, die Zellernte und die Flüssigszintillationszählung empfohlen
100/Packung
Glatt
500 °C
435μ m
341 ml/min