Learn More
Cytiva Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter
Für die Analyse nicht filterbarer Rückstände und Stoffe, welche einen Glasmikrofaserfilter mit hoher Beladungskapazität erfordern. Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter-Rundpapiere, Gütegrad 934-AH eignen sich außerdem für die Zellernte, Flüssigszintillation und die Überwachung von Verschmutzungen.
Marke: Cytiva 1827-185
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23000kg
Beschreibung
Designed for analysis of non-filterable residue and materials that require a high loading capacity glass microfiber filter. Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Filters, Grade 934-AH Circles are also used in cell harvesting, liquid scintillation, and monitoring pollution.
Filter Gütegrad 934-AH werden häufig in der Gesamtanalyse schwebender Feststoffe verwendet.- Glatte Oberfläche für effiziente Fällung
- Nominale Partikelretention von 1.5 µm
- Widersteht Temperaturen bis 500 °C
- Schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
Spezifikation
100/Packung | |
Grade 934-AH Filter for Total Suspended Solids Analysis, 185 mm circle (100 pcs) | |
185 mm | |
47 s/100 ml | |
Scheibe | |
1.5 μ m | |
500 °C | |
64 g/m2 | |
7.2 in. | |
Scheibe, Durchm.: 185 mm | |
341 mL/min |
Whatman Grade 934-AH borosilicate glass microfiber filters from GE are smooth water quality filters with high retention efficiency. Grade 934-AH filters are often used in total suspended solids analysis. | |
Borosilikatglas | |
Used for determining total suspended solids in water, removal of turbidity and filtration of bacterial cultures Used for a wide range of laboratory applications. It is recommended for water pollution monitoring, cell harvesting, liquid scintillation count | |
3.7 s/100ml/in.2 | |
Grade 934-AH | |
Smooth | |
0.017 Zoll | |
435μ m | |
932 °F | |
185 mm |