Learn More
Cytiva Cyclopore™ Polycarbonat-Membranen
Gewährleistet die Sichtbarkeit von Partikeln unter dem Mikroskop mit glatten Membranen und geringer Affinität für Färbemittel. Whatman™ Cyclopore™ Polycarbonat-Membranfilter können auch Mikrofiltrationseigenschaften von Track-geätzten Membranfiltern reproduzieren.
Marke:  Cytiva 7060-2513
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06300kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11394814
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleistet die Sichtbarkeit von Partikeln unter dem Mikroskop mit glatten Membranen und geringer Affinität für Färbemittel.Whatman™ Cyclopore™ Polycarbonat-Membranfilter können auch Mikrofiltrationseigenschaften von Track-geätzten Membranfiltern reproduzieren.
Für Filtration und Partikelnachweis. Passende Oberflächenbehandlung für eine einfache Untersuchung der Proben und eine kurze Analysedauer.
  • Äußerst reines Filtrat durch das Ausbleiben einer Partikelabgabe
  • Unwesentliche Absorption und Absorption des Filtrats, nicht-hygroskopisch
  • Geringe Affinität zu Färbungen bietet einen höheren optischen Kontrast und vereinfacht die Sichtbarkeit unter dem Mikroskop
  • Hydrophil mit geringer, nichtspezifischer Proteinbindung
  • Geringes Taragewicht
  • Autoklavierbar: 30 min bei 121 °C
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
5 μm
100/Packung
Polycarbonat
Hydrophil
25 mm