Learn More
Cytiva Glas-Mikrofaser-Filterpapier Grad 9
Filterpapier aus Glasmikrofaser
117.00 € - 310.00 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Glas-Mikrofaser |
Flussrate | 27 s/100 ml/1,56 cm2 |
Güte | GF 9 |
Dicke (metrisch) | 350 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11939317
|
Cytiva
10370202 |
2 in. | 50 mm |
117.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11959317
|
Cytiva
10370206 |
4,33 in. | 110 mm |
310.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11949317
|
Cytiva
10370205 |
3,54 in. | 90 mm |
194.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die Filter eignen sich für verschiedene Anwendungen: von der Fein- und Grobpartikelanalyse bis zu Vorfiltermembranen für Pflanzenschutzmittelrückstände.
- Durchfluss: 27 s/100 ml/1.56 cm2
Spezifikation
Scheibe | |
27 s/100 ml/1,56 cm2 | |
350 μm |
Glas-Mikrofaser | |
GF 9 |